missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylumbelliferyl Beta-D-Glucuronid, TRC

Artikelnummer. 17908664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17908664 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17908664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3345501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6160-80-1
Summenformel C16 H16 O9
Molekulargewicht (g/mol) 352.29
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, β-D- (8CI), 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferone glucuronide, 4-Methylumbelliferone β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl glucuronide, 4-Methylumbelliferyl β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronic acid, Hymecromon-7-O-4-β-D-glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-Methyl-2-Oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formelmasse 352.0794
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.