Learn More
4-Methylumbelliferyl-α-D-Galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30464334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464334 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33447525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-MethylumbelliferyL-a-D-galactopyranoside
CAS 38597-12-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C16 H18 O8
Menge 25 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(α-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, 7-(α-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl α-galactoside
InChI-Formel InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
IUPAC-Name 4-Methyl-7 -[(2 R,3,4 R R,5 R,6 R)-3,4,5 -trihydroxy-6 -(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 338.309
Formelmasse 338.1
Reinheit (%) >95