Learn More
Melford 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
Fluorescent substrate for N-Acetyl-β-D-galactosaminidase.
Fluorescent substrate for N-Acetyl-β-D-galactosaminidase.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |