Learn More
4-Methylthiomorpholin1,1-dioxid, 97 %
Artikelnummer. 11351557
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11351557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02235.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25343-91-3
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.208
MDL-Nummer MFCD00014623
InChI-Schlüssel ULZCOWMSBOJCLT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91413
IUPAC-Name 4-Methyl-1,4-thiazinan 1,1-dioxid
SMILES CN1CCS(=O)(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiomorpholine 1,1-dioxide
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Menge 1 g
Beilstein 114527
Synonym 4-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-methylthiomorpholine-1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-methyl-, 1,1-dioxide, n-methyltetrahydro-1,4-thiazine-s-oxide, 4-methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-methylthiomorpholine1,1-dioxide, acmc-1cc0z, wln: t6n dswtj a1, 4-27-00-00636 beilstein handbook reference, thiomorpholine,4-methyl-, 1,1-dioxide
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) 97%