Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Methylthio)thiophenol, 96 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Methylthio)thiophenol |
| Schmelzpunkt | 12°C to 16°C |
| Siedepunkt | 116°C to 117°C (3 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.653 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1931500 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 156.27 |
| Reinheit (%) | 96% |