Learn More
4-(Methylthio)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11327089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11327089 5 g 5 Gramm
11317089 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 11327089 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26888.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16188-55-9 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16188-55-9
Summenformel C9H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.237
MDL-Nummer MFCD00192325
InChI-Schlüssel AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenylacetic acid, 4-methylthiophenylacetic acid, 2-4-methylthio phenyl acetic acid, 4-methylsulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 2-4-methylthiophenyl acetic acid, 4-methylthiophenylaceticacid
PubChem CID 4983912
IUPAC-Name 2-(4-methylsulfanylphenyl)essigsäure
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 5 g
Formelmasse 182.24
Reinheit (%) 97%