Learn More
4-(Methylthio)phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387316 5 g 5 Gramm
11377316 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09270.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15863-41-9 | C8H7NS2 | 181.271 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15863-41-9
Summenformel C8H7NS2
Molekulargewicht (g/mol) 181.271
MDL-Nummer MFCD00041368
InChI-Schlüssel CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenyl isothiocyanate, 4-methylsulfanyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-methylthio, acmc-20amu3, 4-methylthiophenylisothiocyanate, 4-methylthio phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylthio-benzene, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene #
PubChem CID 519185
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-4-methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Siedepunkt 127°C to 128°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2082547
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 181.28
Reinheit (%) 97%