Learn More
4-(Methylthio)butylnitrile, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Methylthio)butylnitrile |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NS/c1-7-5-3-2-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| Formelmasse | 115.0456 |