Learn More
4-(Methylthio)benzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470617
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470617 100 g 100 Gramm
11450617 5 g 5 Gramm
11460617 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22455.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3446-90-0 | C8H10OS | 154.227 g/mol
4-(Methylthio)benzenemethanol is used to prepare (4-substituted benzyl)(trifluoromethyl)pyrazoles and -pyrazolones as potent antihyperglycemic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Methylthio)benzenmethanol wird zur Herstellung von (4-substituiertem Benzyl)(trifluormethyl)pyrazol und -pyrazolon als wirksame antihyperglykämische Mittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3446-90-0
Summenformel C8H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 154.227
MDL-Nummer MFCD00009706
InChI-Schlüssel MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzyl alcohol, 4-methylthio phenyl methanol, p-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylsulfanyl phenyl methanol, 4-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylthio benzylalcohol, p-methylthio benzyl alcohol, 4-methylsulfanylphenyl methanol, 4-hydroxymethyl thioanisole
PubChem CID 592968
IUPAC-Name (4-Methylsulfanylphenyl)methanol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Siedepunkt 108°C to 109°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 154.23
Reinheit (%) 98%