Learn More
4-(Methylthio)benzonitril, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362816
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362816 100 g 100 Gramm
11342816 5 g 5 Gramm
11352816 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08979.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(Methylthio)benzonitril wurde bei der Herstellung von 4-Cyanobenethiol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21382-98-9
Summenformel C8H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 149.211
MDL-Nummer MFCD00010381
InChI-Schlüssel RPVGEEHGKIFQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzonitrile, 4-methylsulfanyl benzonitrile, benzonitrile, 4-methylthio, 4-methylthiobenzenecarbonitrile, 4-cyanothioanisole, 4-cyano-thioanisole, pubchem10528, 4-methylthiobenzonitrile, p-methylthio benzonitrile
PubChem CID 590960
IUPAC-Name 4-methylsulfanylbenzonitril
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)benzonitrile
Schmelzpunkt 59°C to 64°C
Siedepunkt 272°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2079565
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) ≥98%