Learn More
4-(Methylthio)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495437 1 g 1 Gramm
11405447 5 g 5 Gramm
11415447 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23454.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98546-51-1 | C7H9BO2S | 168.017 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98546-51-1
Summenformel C7H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.017
MDL-Nummer MFCD00093410
InChI-Schlüssel IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
PubChem CID 2733959
IUPAC-Name (4-methylsulfanylphenyl)Boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼208°C to 212°C
Menge 1 g
Beilstein 3247219
Formelmasse 168.02
Reinheit (%) 97%