Learn More
4-(Methylthio)benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30482119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482119 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM330660100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)benzaldehyde
CAS 3446-89-7
Summenformel C8H8OS
Menge 100 g
Synonym 4-(Methylmercapto)benzaldehyde, 4-Methanesulfanylbenzaldehyde, 4-Methanethiobenzaldehyde, 4-Methylsulfanylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl thioether, p-(Methylthio)benzaldehyde, p-Methylthiobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
SMILES CSc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-methylsulfanylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 152.21
Formelmasse 152.0296