Learn More
4-(Methylthio)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10622603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10622603 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10676612 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622603 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207150050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3446-89-7
Summenformel C8H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 152.21
MDL-Nummer MFCD00006948
InChI-Schlüssel QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
PubChem CID 76985
IUPAC-Name 4-methylsulfanylbenzaldehyd
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)benzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 6,0 °C
Farbe Gelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 86.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SC6H4CHO
Brechungsindex 1.6452
Menge 5 mL
Beilstein 08, I, 533
Relative Dichte 1.14
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Methylthio)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.