Learn More
4-(Methylthio)-Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497106 25 g 25 Gramm
11407116 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25427.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152.211 g/mol
4-(Methylthio)benzaldehyde is a building block for the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It can be used for the synthesis of sulfur-containing terpyridine ligands. It is the intermediate for the synthesis of a class of pyrrole derivatives showing analgesic/anti-inflammatory activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Methylthio)Benzaldehyd ist ein Baustein für die Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen. Es kann für die Synthese schwefelhaltiger Terpyridin-Liganden verwendet werden. Es ist das Zwischenprodukt für die Synthese einer Klasse von Pyrrolderivaten, die analgetische/entzündungshemmende Aktivität zeigen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3446-89-7
Summenformel C8H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 152.211
MDL-Nummer MFCD00006948
InChI-Schlüssel QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
PubChem CID 76985
IUPAC-Name 4-methylsulfanylbenzaldehyd
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)benzaldehyde
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 1.144
Siedepunkt 118°C to 121°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.649
Menge 25 g
Beilstein 636158
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 152.22
Reinheit (%) 97%