Learn More
4-(Methylthio)-6-Pyrazin-2-yl-1,3,5-Triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10790684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10790684 1 g 1 Gramm
10700694 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10790684 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM05093DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175202-92-3
Summenformel C8H8N6S
Molekulargewicht (g/mol) 220.254
MDL-Nummer MFCD00068003
InChI-Schlüssel SQOSJKISJKSCMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_004945, 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 2-amino-4-methylthio-6-2-pyrazinyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 2735378
IUPAC-Name 4-Methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=NC=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-6-pyrazin-2-yl-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.26
Reinheit (%) 97%