Learn More
4-Methylthio-2-Butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495826
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11495826
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22206.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 34047-39-7 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34047-39-7
Summenformel C5H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.194
MDL-Nummer MFCD00040029
InChI-Schlüssel DRGHCRKOWMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-2-butanone, 2-butanone, 4-methylthio, 4-methylthio butan-2-one, unii-5703w1o1ab, 4-methylsulfanyl butan-2-one, potato butanone, fema no. 3375, 5-thiahexane-2-one, acmc-1afub
PubChem CID 61922
IUPAC-Name 4-Methylsulfanylbutan-2-on
SMILES CC(=O)CCSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthio-2-butanone
Dichte 1.003
Siedepunkt 105°C to 107°C (55 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.473
Menge 5 g
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) 98%