Learn More
4-Methylthiazol-5-sulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466587 250 mg 250 Milligramm
15456587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33732.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 953070-51-4 | C4H4ClNO2S2 | 197.651 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953070-51-4
Summenformel C4H4ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 197.651
MDL-Nummer MFCD09864968
InChI-Schlüssel AWTJUYXVSWZCIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl, chloro 4-methyl 1,3-thiazol-5-yl sulfone
PubChem CID 18537519
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(SC=N1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiazole-5-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 197.66
Reinheit (%) 95%