Learn More
4-Methylthiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465407 10 g 10 Gramm
15455407 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32662.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20485-41-0
Summenformel C5H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.16
MDL-Nummer MFCD00626872
InChI-Schlüssel ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
IUPAC-Name 4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 287°C
Menge 10 g
Formelmasse 143.17
Reinheit (%) 97%