Learn More
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 82294-70-0 |
| Summenformel | C5H5NOS |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncsc1C=O |
| IUPAC-Name | 4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 127.16 |
| Formelmasse | 127.0092 |