Learn More
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10574598 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10574598 5 g Glasflasche 5 Gramm
10287617 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10574598 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 82294-70-0
Summenformel C5H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 127.17
MDL-Nummer MFCD07368277
InChI-Schlüssel JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(SC=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74.0°C to 76.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.