Learn More
4-Methyltetrahydro-1(2 H)-pyrazinecarboximidamidhydrojodid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10442844 1 g 1 Gramm
11386885 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442844 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01752DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 77723-03-6
Summenformel C6H15IN4
Molekulargewicht (g/mol) 270.118
MDL-Nummer MFCD09025920
InChI-Schlüssel KESCAEZAONDSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-methyltetrahydro-1 2h-pyrazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazinecarboxamidine, iodide, 4-methyl-1-piperazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 20284359
IUPAC-Name 4-Methylpiperazin-1-carboximidamid;hydroiodid
SMILES CN1CCN(CC1)C(=N)N.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 270.11
Reinheit (%) 97%