Learn More
4-Methylsytren (stabilisiert mit TBC), TRC
Artikelnummer. 30464704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464704 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22083010ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylstyrene
CAS 622-97-9
Summenformel C9 H10
Menge 10 mL
Synonym Styrene, p-methyl- (8CI), 1-Ethenyl-4-methylbenzene, (4-Methylphenyl)ethene, (4-Tolyl)ethene, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethene, 1-Methyl-4-vinylbenzene, 1-Vinyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethene, 4-Ethenylmethylbenzene, 4-Methylstyrene, 4-Methylvinylbenzene, 4-Vinyltoluene, PMS, p-Methylstyrene, p-Tolylethylene, p-Vinyltoluene
InChI-Formel InChI=1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
SMILES Cc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-Name 1-ethenyl-4-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
Formelmasse 118.0783