Learn More
4-Methylsulphonylbenzylbromid, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10267553 10 g Glasflasche 10 Gramm
10632002 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10267553 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 357580100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 53606-06-7 | C8H9BrO2S | 249.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53606-06-7
Summenformel C8H9BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 249.13
MDL-Nummer MFCD00185849
InChI-Schlüssel HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
PubChem CID 2733581
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-4-methylsulfonylbenzol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 06, IV, 2210
Formelmasse 249.13
Reinheit (%) ≥60%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.