Learn More
4-Methylsulphonylanilin-Hydrochlorid 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10637801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
Artikelnummer. 10637801
Marke: Thermo Scientific Acros 424930025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Namenshinweis 95%
CAS 177662-76-9
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 243.0°C to 245.0°C
Farbe Grau-lila oder Weiß
Verlust bei Trocknung 5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H9NO2S
Strukturformel H2NC6H4SO2CH3·HCl
MDL-Nummer MFCD00216490
Menge 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slight
InChI-Schlüssel XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-Name 4-methylsulfonylanilin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
PubChem CID 2735180
Formelmasse 207.68
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Nadeln und Kristalle