missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure, Mikromol™

Artikelnummer. 30051169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051169 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051169 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0965.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
CAS 90536-66-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid, Etoricoxib Related Compound B
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC-Name 2-(4-methylsulfonylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
Menge 25 mg
Formelmasse 214,03 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.