Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374856 1 g 1 Gramm
11364856 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32935.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14763-60-1 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14763-60-1
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00047806
InChI-Schlüssel KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
PubChem CID 123350
IUPAC-Name 4-Methylsulfonylphenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)phenol
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Menge 1 g
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 97%