Learn More
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459360 250 mg 250 Milligramm
11469360 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459360 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50241.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53606-06-7
Summenformel C8H9BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 249.122
MDL-Nummer MFCD00185849
InChI-Schlüssel HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
PubChem CID 2733581
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-4-methylsulfonylbenzol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)benzyl bromide
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 249.13
Reinheit (%) 97%