Learn More
4-(Methylsulfonyl)-benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437867 5 g 5 Gramm
15427867 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50230.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4052-30-6 | C8H8O4S | 200.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4052-30-6
Summenformel C8H8O4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.208
MDL-Nummer MFCD00007564
InChI-Schlüssel AJBWNNKDUMXZLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl benzoic acid, p-methylsulfonylbenzoic acid, 4-methanesulfonyl-benzoic acid, 4-methylsulphonylbenzoic acid, 4-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 4-methylsulfonyl, p-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77670
IUPAC-Name 4-methylsulfonylbenzoesäure
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 270°C to 275°C
Menge 5 g
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) 98%