Learn More
4-(Methylsulfonyl)-benzolsulfonsäurechlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479400
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479400 1 g 1 Gramm
11489400 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479400 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50264.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 82964-91-8 | C7H7ClO4S2 | 254.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82964-91-8
Summenformel C7H7ClO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 254.70
MDL-Nummer MFCD00216486
InChI-Schlüssel TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-methylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonylbenzenesulfonylchloride, pubchem5614, acmc-20amd2, chloro 4-methylsulfonyl phenyl sulfone, 4-methylsulfonyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2735182
IUPAC-Name 4-Methylsulfonylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 158°C to 163°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 254.71
Reinheit (%) 95%