Learn More
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10209380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
2.5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10209380 2.5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10209380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424970025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 82964-91-8
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158°C to 163°C
Farbe Pink-Salmon to Yellow
Verlust bei Trocknung 5% max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7ClO4S2
Strukturformel ClO2SC6H4SO2CH3
MDL-Nummer MFCD00216486
Menge 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-methylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonylbenzenesulfonylchloride, pubchem5614, acmc-20amd2, chloro 4-methylsulfonyl phenyl sulfone, 4-methylsulfonyl phenylsulfonyl chloride
InChI-Schlüssel TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-Name 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 254.70
PubChem CID 2735182
Formelmasse 254.71
Reinheit (%) ≥94% (ex Cl)
Physikalische Form Crystalline Powder