Learn More
4-(Methylsulfonyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348656 250 mg 250 Milligramm
11328656 1 g 1 Gramm
11338656 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17720.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149104-88-1 | C7H9BO4S | 200.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149104-88-1
Summenformel C7H9BO4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.02
MDL-Nummer MFCD01630820
InChI-Schlüssel VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
PubChem CID 2734364
IUPAC-Name (4-Methylsulfonylphenyl)Boronsäure
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼200°C
Menge 250 mg
Formelmasse 200.02
Reinheit (%) 98%