Learn More
4-(Methylsulfonyl)anilinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490797
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11490797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23202.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 177662-76-9 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177662-76-9
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
MDL-Nummer MFCD00216490
InChI-Schlüssel XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
PubChem CID 2735180
IUPAC-Name 4-methylsulfonylanilin;hydrochlorid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)aniline hydrochloride
Schmelzpunkt 237°C to 239°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 207.67
Reinheit (%) 99%