Learn More
4-Methylstyrol, 98+%, stab. mit 0.1 % 3,5-di-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043590
25.36 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
622-97-9
C9H10
118.18
MFCD00008621
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
12161
1-ethenyl-4-methylbenzene
CC1=CC=C(C=C)C=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
622-97-9
C9H10
118.18
MFCD00008621
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
12161
1-ethenyl-4-methylbenzene
CC1=CC=C(C=C)C=C1
4-Methylstyrene is used as a monomer for polyesters and in plastics production. It is also used as an intermediate in paint and coating additives. Further, it is used with other vinyltoluene isomers (3-vinyltoluene) as monomers for the preparation of poly(vinyltoluene). In addition to this, it is employed as a bi- ligand in the preparation of cationic, two-coordinate triphenylphosphine-gold(I)-pi complexes. Further, it is involved in Heck coupling reactions with chlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylstyrol wird als Monomer für Polyester und in der Kunststoffproduktion verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in Lack- und Beschichtungszusätzen verwendet. Außerdem wird es zusammen mit anderen Vinyltoluol-Isomeren (3-Vinyltoluol) als Monomere für die Herstellung von Poly(vinyltoluol) verwendet. Darüber hinaus wird es als Bi-Ligand bei der Herstellung kationischer Zwei-Koordinaten-Triphenylphosphin-Gold(I)-pi-Komplexe eingesetzt. Weiterhin ist es an Heck-Verbindungsreaktionen mit Chlorbenzol beteiligt.
Löslichkeit
Mit Benzol mischbar, leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylstyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 0.896
Siedepunkt 171°C to 175°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 10 g
UN-Nummer UN2618
Beilstein 1209317
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene. slightly miscible with water.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) ≥98%