Learn More
4-Methylsalicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Methylsalicylic acid was used to inhibit the medium chain acyl- CoA synthetase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Methylsalicylsäure wurde zur Hemmung der mittelkettigen Acyl-CoA-Synthetase verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich 10 g/L bei 20˚C.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylsalicylic acid |
| Schmelzpunkt | 176°C to 180°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2208140 |
| Merck Index | 14,2580 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 10g/L @ 20?C. |
| Formelmasse | 152.15 |
| Reinheit (%) | 99% |