Learn More
4-Methylpyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10064257
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
3222-50-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00128869
ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-N
4-methylnicotinic acid, 4-methylpyridine-3-carboxylicacid, 4-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-nicotinic acid, pubchem16270, acmc-1ags3, ksc223o4t, cbi-bb zero/009371, 3-pyridinecarboxylic acid,4-methyl
229163
4-Methylpyridin-3-Carbonsäure
CC1=C(C=NC=C1)C(=O)O
3222-50-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00128869
ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-N
4-methylnicotinic acid, 4-methylpyridine-3-carboxylicacid, 4-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-nicotinic acid, pubchem16270, acmc-1ags3, ksc223o4t, cbi-bb zero/009371, 3-pyridinecarboxylic acid,4-methyl
229163
4-Methylpyridin-3-Carbonsäure
CC1=C(C=NC=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 214.0°C to 215.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.