Learn More
4-Methylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30467123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467123 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32566510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylpiperidine
CAS 626-58-4
Summenformel C6H13N
Menge 10 g
Synonym 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
SMILES CC1CCNCC1
IUPAC-Name 4-Methylpiperidin
Molekulargewicht (g/mol) 99.17
Formelmasse 99.1048