Learn More
4-Methylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244624 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15244624 2.5 kg 2.50 Kilogramm
10123180 100 g 100 Gramm
10487130 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15244624 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127510025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-58-4 | C6H13N | 99.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-58-4
Summenformel C6H13N
Molekulargewicht (g/mol) 99.18
MDL-Nummer MFCD00006005
InChI-Schlüssel UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
PubChem CID 69381
IUPAC-Name 4-Methylpiperidin
SMILES CC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylpiperidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4.0°C to 5.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 122.0°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Brechungsindex 1.4448 to 1.4468
Menge 2.5 kg
UN-Nummer 2733
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.