Learn More
4-(Methylphenylthio)Acetaldehyd-Diethylacetal, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11419343
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419343
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11770.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51830-50-3
Summenformel C13H20O2S
Molekulargewicht (g/mol) 240.361
MDL-Nummer MFCD00051603
InChI-Schlüssel CZOGWUVOCUTQOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diethoxyethyl p-tolyl sulfane, p-tolylthio acetaldehyde diethyl acetal, 4-methylphenylthio acetaldehyde diethyl acetal, 1-2,2-diethoxyethyl sulfanyl-4-methylbenzene, 1,1-diethoxy-2-4-methylphenylthio ethane, 4-methylphenylthioacetaldehyde diethyl acetal, 4-methylthio-phenoxyacetaldehyde-diethylacetal, 4-methylthiophenoxy acetaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 7015317
IUPAC-Name 1-(2,2-diethoxyethylsulfanyl)-4-methylbenzol
SMILES CCOC(CSC1=CC=C(C=C1)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (Methylphenylthio)acetaldehyde diethyl acetal
Siedepunkt 106°C to 108°C (0.25 mmHg)
Brechungsindex 1.52
Menge 5 g
Beilstein 1964544
Formelmasse 240.37
Reinheit (%) 98%