Learn More
4-Methylpentan-2-One, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Spezifikation
Schmelzpunkt | -84°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 117.4°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 100.16g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Methylpentan-2-one
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.