Learn More
4-Methylnicotinsäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470457
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470457 0.25 g 0.25 Gramm
11450457 1 g 1 Gramm
11460457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22367.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94015-05-1
Summenformel C7H6NO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00832700
InChI-Schlüssel ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylnicotinic acid hydrochloride, 4-methylpyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hcl, 4-methyl-nicotinic acid hydrochloride, acmc-209wrr, 4-methyl nicotinic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride;, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride salt, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride;
PubChem CID 2796506
SMILES CC1=CC=NC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylnicotinic acid hydrochloride
Menge 0.25 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
IUPAC-Name 4-Methylpyridin-3-carboxylat
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 97%