Learn More
4-Methylnicotinsäure-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101182
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10101182 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10500553 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10101182 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01942DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 94015-05-1
Summenformel C7H6NO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00832700
InChI-Schlüssel ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylnicotinic acid hydrochloride, 4-methylpyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hcl, 4-methyl-nicotinic acid hydrochloride, acmc-209wrr, 4-methyl nicotinic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride;, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride salt, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride;
PubChem CID 2796506
SMILES CC1=CC=NC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylnicotinic acid hydrochloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-Methylpyridin-3-carbonsäure;hydrochlorid
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 95%