Learn More
4-Methylnaphthalin-1-Boronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035284
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15469767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52998.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103986-53-4 | C11H11BO2 | 186.02 g/mol
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103986-53-4
Summenformel C11H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 186.02
MDL-Nummer MFCD01632204
InChI-Schlüssel JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
PubChem CID 2773511
IUPAC-Name (4-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
SMILES CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylnaphthalene-1-boronic acid
Schmelzpunkt 239°C to 240°C
Menge 1 g
Formelmasse 186.02
Reinheit (%) 96%