Learn More
4-Methylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490133
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490133 500 mL 500 Milliliter
11480133 100 mL 100 Milliliter
11400143 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490133 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12158.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101.15 g/mol
4-Methylmorpholine is used as a solvent for dyes, resins, waxes and pharmaceuticals. It acts as a crosslinker in the preparation of polyurethane foams, elastomers and adhesives. It is used as a precursor to prepare N-methylmorpholine N-oxide and morpholinium cation based ionic liquids. It is utilized as corrosion inhibitors and anti-scaling agents in industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylmorpholin wird als Lösungsmittel für Farbstoffe, Harze, Wachse und Pharmazeutika verwendet. Fungiert als Crosslinker bei der Herstellung von Polyurethanschaumstoffen, Elastomeren und Klebstoffen. Wird als Vorstufe zur Vorbereitung von N-Methylmorpholin-N-Oxid und Morpholinium-kationenbasierten ionischen Flüssigkeiten verwendet. Wird als Korrosionshemmer und Anti-Skalierungsmittel in der Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, Kohlendioxid und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-02-4
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD00006175
InChI-Schlüssel SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
IUPAC-Name 4-Methylmorpholin
SMILES CN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylmorpholine
Schmelzpunkt °C to 65°C
Dichte 0.920
Siedepunkt 116°C to 118°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4355
Menge 500 mL
Beilstein 102719
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 101.15
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylmorpholine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Methylmorpholine