Learn More
4-(Methylmercapto)phenol, TRC
Artikelnummer. 30483286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483286 25 g 25 Gramm
30473562 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32016025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
Summenformel C7H8OS
Menge 25 g
Synonym p-(Methylthio)-phenol, p-Methylmercapto-phenol, 4-(Methylsulfenyl)phenol, 4-(Methylthio)phenol, 4-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, 4-Hydroxythioanisole, 4-Methylsulfanylphenol, Methyl 4-Hydroxyphenyl Sulfide, NSC 75840, p-(Methylthio)phenol, p-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, p-Hydroxythioanisole
InChI-Formel InChI=1S/C7H8OS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
SMILES CSc1ccc(O)cc1
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.