Learn More
4-Methylhopopiperazin-4-aminobenzen Trihydrochlorid-Monohydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | Yes |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 332.71 |
| Reinheit (%) | 90% |