missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyldibenzothiophen, TRC

Artikelnummer. 17933015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933015 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17933015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM299765250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7372-88-5
Summenformel C13 H10 S
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
Synonym 4-MDBT, 4-Methyldibenzo[b,d]thiophene
IUPAC-Name 4-Methyldibenzothiophen
SMILES Cc1cccc2c3ccccc3sc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methyldibenzothiophene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Formelmasse 198.0503
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.