Learn More
4-Methylcyclohexanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylcyclohexanone |
| CAS | 589-92-4 |
| Summenformel | C7 H12 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Methylcyclohexanone, 4-Methyl-1-cyclohexanone, NSC 3816 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-Name | 4-Methylcyclohexan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 112.17 |
| Formelmasse | 112.0888 |