Learn More
4-Methylcyclohexanol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482738
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 11482738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16734.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Methylcyclohexanol wurde zur Untersuchung der Wirkung organischer Lösungsmittel auf Epoxidhydrolase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (15 mg/ml bei 20 °C), Äther, Alkoholen und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden und sauren Chloriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-91-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
InChI-Schlüssel MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC-Name 4-Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylcyclohexanol
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt -41°C
Dichte 0.915
Siedepunkt 171°C to 173°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 1000 mL
Beilstein 1445998
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (15mg/ml at 20°C),ether,alcohols,and many organic solvents.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%