Learn More
4-Methylzimtsäure, TRC
Artikelnummer. 30471251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471251 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30496810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methylcinnamic Acid
CAS 1866-39-3
Summenformel C10 H10 O2
Menge 10 g
Synonym (E)-3-(p-Tolyl)acrylic acid, (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
SMILES Cc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC-Name (E)-3-(p-tolyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.0681