Learn More
4-Methylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477716 25 g 25 Gramm
11457716 1 g 1 Gramm
11467716 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14702.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 644-08-6 | C13H12 | 168.24 g/mol
4-Methylbiphenyl, is used as a flavoring ingredient in food industry. It is also used as an intermediate in agrochemcial, dyestuff, flavor and fragrance, pharmaceutical, syntheses material. It is also used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbiphenyl; wird als Aromazutat in der Lebensmittelindustrie verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Agrochemikalien, Farbstoffen, Geschmacks- und Duftstoffen, Pharmazeutika und Synthesematerialien verwendet. Es wird auch als OLED-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol und Ether, leicht löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 644-08-6
Summenformel C13H12
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00008544
InChI-Schlüssel ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbiphenyl, 4-phenyltoluene, 4-methyl-1,1'-biphenyl, p-methylbiphenyl, p-methyldiphenyl, 4-methyldiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methyl, biphenyl, 4-methyl, p-phenyltoluene, 4-methylphenyl benzene
PubChem CID 12566
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbiphenyl
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Dichte 1.015
Siedepunkt 267°C to 268°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1904468
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and ether,very soluble in organic solvents.
IUPAC-Name 4-Methyl-1,1'-biphenyl
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%